1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8870-1G PC8870-500MG
APOSPC8870-1GEA 1970 DKK
APOSPC8870-1G APOSPC8870-500MG
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Formel: C₁₄H₁₃F₄N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094528
CAS-nummer: 401567-86-0