4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Bis(trifluoromethyl)-4,5-dichloro-4,5-difluoro-1,3-dioxolane
PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 600 DKK
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Formel: C₅Cl₂F₈O₂
Kogepunkt: 88…90 °C
Massefylde: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01937893
CAS-nummer: 60644-92-0
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III