1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8839-1G PC8839-5G
APOSPC8839-1GEA 1590 DKK
APOSPC8839-1G APOSPC8839-5G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Formel: C₄H₂F₆O
Kogepunkt: 54,2 °C (747 mm Hg)
Smeltepunkt: –56 °C
Massefylde: 1,5589 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460488
CAS-nummer: 400-49-7