1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 458 DKK
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Kogepunkt: 107…108 °C (29 mm Hg)
Massefylde: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02270920
CAS-nummer: 651-12-7