2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 1920 DKK
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631837
CAS-nummer: 298690-84-3