Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 3570 DKK
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel: C₃HF₄O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00475592
CAS-nummer: 22898-01-7