2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(2-Bromopropanoyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
PC8809-1G PC8809-250MG PC8809-5G
APOSPC8809-1GEA 1510 DKK
APOSPC8809-1G APOSPC8809-250MG APOSPC8809-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈BrF₃O
Molekylvægt: 281.069 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17010234
CAS-nummer: 95728-57-7