1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8764-1G PC8764-5G
APOSPC8764-1GEA 436 DKK
APOSPC8764-1G APOSPC8764-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₅BrF₄
Kogepunkt: 143…144 °C
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077466
CAS-nummer: 127117-30-0