5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 382 DKK
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
Smeltepunkt: 37…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697684
CAS-nummer: 108274-33-5