2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8700-1G PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA 915 DKK
APOSPC8700-1G APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053426
CAS-nummer: 62924-59-8