2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 1040 DKK
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrF
Kogepunkt: 164 °C (2 mm Hg)
Smeltepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864690
CAS-nummer: 317-79-3