5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4-Trifluoro-5-nitrobenzoic acid
PC8688-25G PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA 907 DKK
APOSPC8688-25G APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₃NO₄
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753762
CAS-nummer: 197520-71-1