3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 164 DKK
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411285
CAS-nummer: 192376-68-4