1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 175 DKK
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 174…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570675
CAS-nummer: 306935-42-2