2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8554-1G PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA 1430 DKK
APOSPC8554-1G APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817511
CAS-nummer: 892502-29-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III