4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, {4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methanol
PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 2580 DKK
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Smeltepunkt: 123…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817477
CAS-nummer: 613239-75-1