2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-[4-(Chloromethyl)phenyl]-α,α,α-trifluoro-3-picoline, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl chloride
PC8552-1G PC8552-250MG PC8552-100MG
APOSPC8552-1GEA 0 DKK
APOSPC8552-1G APOSPC8552-250MG APOSPC8552-100MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₉ClF₃N
Molekylvægt: 271.665 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817479
CAS-nummer: 613239-76-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III