{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 3140 DKK
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817478
CAS-nummer: 906352-74-7
UN nummer: 3259
ADR: 8,III