Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 1490 DKK
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817538
CAS-nummer: 921939-02-8