Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(pentafluorophenoxy)carbonyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, Pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
PC8541-1G PC8541-250MG
APOSPC8541-1GEA 2410 DKK
APOSPC8541-1G APOSPC8541-250MG
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
Formel: C₁₅H₉F₅N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817508
CAS-nummer: 921938-83-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III