Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 1100 DKK
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₇F₅O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702392
CAS-nummer: 910037-02-4