Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8532-1G PC8532-250MG
APOSPC8532-1GEA 1490 DKK
APOSPC8532-1G APOSPC8532-250MG
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
Formel: C₁₆H₁₁F₅N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702363
CAS-nummer: 934570-42-0