Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 1920 DKK
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Formel: C₁₈H₈F₅NO₂
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702345
CAS-nummer: 934570-41-9