6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 2180 DKK
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₅H₁₆F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728815
CAS-nummer: 544429-25-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III