Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 1490 DKK
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formel: C₁₇H₉F₅N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702352
CAS-nummer: 915707-42-5