Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8510-1G PC8510-250MG
APOSPC8510-1GEA 1650 DKK
APOSPC8510-1G APOSPC8510-250MG
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₃F₅N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702344
CAS-nummer: 921938-48-9