4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4'-(trifluoromethylthio)acetophenone
PC8506-1G PC8506-250MG
APOSPC8506-1GEA 6260 DKK
APOSPC8506-1G APOSPC8506-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
4-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094514
CAS-nummer: 2003-11-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III