Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 4430 DKK
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243964
CAS-nummer: 318469-16-8