Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8465-1G PC8465-500MG
APOSPC8465-1GEA 7340 DKK
APOSPC8465-1G APOSPC8465-500MG
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243911
CAS-nummer: 317821-98-0