2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 4000 DKK
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₆H₁₁F₂NO₂
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568349
CAS-nummer: 773872-28-9