2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8427-1G PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA 1590 DKK
APOSPC8427-1G APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Formel: C₁₃H₁₆ClF₃N₄O
Smeltepunkt: 198…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038248
CAS-nummer: 537050-18-3