2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 1800 DKK
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Formel: C₁₁H₁₃F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07775007
CAS-nummer: 869493-79-8