2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8370-250MG PC8370-1G
APOSPC8370-250MGEA 933 DKK
APOSPC8370-250MG APOSPC8370-1G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04117764
CAS-nummer: 1187932-68-8