3,3-Difluoroallyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 1970 DKK
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Formel: C₅H₆F₂O₂
Kogepunkt: 59 °C (150 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16170466
CAS-nummer: 1597-40-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III