Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8341-1G PC8341-25G PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA 545 DKK
APOSPC8341-1G APOSPC8341-25G APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Formel: C₂Br₂F₂O
Kogepunkt: 70…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153688
CAS-nummer: 1796-12-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III