3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8329-1G PC8329-10G PC8329-5G PC8329-25G
APOSPC8329-1GEA 393 DKK
APOSPC8329-1G APOSPC8329-10G APOSPC8329-5G APOSPC8329-25G
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₆F₃NO
Smeltepunkt: 99 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02082679
CAS-nummer: 431-38-9