4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 985 DKK
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094493
CAS-nummer: 126058-97-7