Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 680 DKK
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Formel: C₁₈F₃₇IO₅
Kogepunkt: 90 @ 0,4mm °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460485
CAS-nummer: 1212223-32-9