1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8264-1G PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA 582 DKK
APOSPC8264-1G APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formel: C₁₂H₁₇F₉O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460484
CAS-nummer: 933600-77-2