4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-Chloro-2,3,6-trifluorophenyl)methanol
PC8258-1G
PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA
1490
DKK
APOSPC8258-1G
APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Smeltepunkt: 38…43 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094475 CAS-nummer: 252004-68-5 |