4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 4750 DKK
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094470
CAS-nummer: 537033-57-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II