2-(Trifluormethyl)anisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 654 DKK
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Smeltepunkt: –14.3…–14.1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142938
CAS-nummer: 395-48-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III