5-Chloro-2-fluorophenetole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8164-1G PC8164-5G PC8164-25G
APOSPC8164-1GEA 197 DKK
APOSPC8164-1G APOSPC8164-5G APOSPC8164-25G
5-Chloro-2-fluorophenetole
5-Chloro-2-fluorophenetole
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672980
CAS-nummer: 289039-34-5