5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 3720 DKK
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Smeltepunkt: 108…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140838
CAS-nummer: 321553-32-6