5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC8046-1G PC8046-5G
APOSPC8046-1GEA 480 DKK
APOSPC8046-1G APOSPC8046-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Molekylvægt: 232.843 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800868
CAS-nummer: 957120-61-5