(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 2490 DKK
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₉F₆N
Molekylvægt: 257.176 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093012
CAS-nummer: 127733-47-5