3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 3050 DKK
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16628051
CAS-nummer: 113638-49-6