1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 5290 DKK
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel: C₁₁H₁₁F₆N
Molekylvægt: 271.202 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784287
CAS-nummer: 685503-45-1