Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 2580 DKK
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formel: C₇H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236694
CAS-nummer: 117015-45-9