2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7935-1G PC7935-5G
APOSPC7935-1GEA 0 DKK
APOSPC7935-1G APOSPC7935-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₄BrF₃O
Kogepunkt: 34 °C (12 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09763638
CAS-nummer: 311-86-4